1-Boc-4-amino-4-methylpiperidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR308122-1G OR308122-5G
APOSOR308122-1GEA 91.5 EUR
APOSOR308122-1G APOSOR308122-5G
1-Boc-4-amino-4-methylpiperidine
1-Boc-4-amino-4-methylpiperidine
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03265497
Núm. CAS: 343788-69-2