tert-Butyl n-(3-methylpiperidin-3-yl)carbamate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
tert-Butyl (3-methylpiperidin-3-yl)carbamate, 3-Amino-3-methylpiperidine, 3-BOC protected
OR308123-1G
OR308123-5G
APOSOR308123-1GEA
58
EUR
APOSOR308123-1G
APOSOR308123-5G
tert-Butyl n-(3-methylpiperidin-3-yl)carbamate 97%
tert-Butyl n-(3-methylpiperidin-3-yl)carbamate
Formula:
C₁₁H₂₂N₂O₂ MW: 214,305 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD13194151 Núm. CAS: 169750-96-3 |