4-Methylpiperidin-4-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR308124-5G
APOSOR308124-5GEA 82.8 EUR
APOSOR308124-5G
4-Methylpiperidin-4-ol
4-Methylpiperidin-4-ol
Formula: C₆H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100993
Núm. CAS: 3970-68-1
UN: 3263
ADR: 8,III