(S)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR308126-1G OR308126-250MG
APOSOR308126-1GEA 59.6 EUR
APOSOR308126-1G APOSOR308126-250MG
(S)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
(S)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
Formula: C₅H₁₂ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12547468
Núm. CAS: 218594-79-7