tert-Butyl methyl(piperidin-3-yl)carbamate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR308128-1G OR308128-5G
APOSOR308128-1GEA 78.3 EUR
APOSOR308128-1G APOSOR308128-5G
tert-Butyl methyl(piperidin-3-yl)carbamate 97%
tert-Butyl methyl(piperidin-3-yl)carbamate
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06656642
Núm. CAS: 172478-01-2