tert-Butyl methyl(piperidin-4-ylmethyl)carbamate
Proveedor: Apollo Scientific
OR308129-1G OR308129-5G
APOSOR308129-1GEA 186 EUR
APOSOR308129-1G APOSOR308129-5G
tert-Butyl methyl(piperidin-4-ylmethyl)carbamate
tert-Butyl methyl(piperidin-4-ylmethyl)carbamate
Formula: C₁₂H₂₄N₂O₂
MW: 228,34 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06800387
Núm. CAS: 138022-04-5