(R)-tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3R)-3-(Methylamino)pyrrolidine, 3-BOC protected
OR308136-1G OR308136-5G
APOSOR308136-1GEA 21.9 EUR
APOSOR308136-1G APOSOR308136-5G
(R)-tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate
(R)-tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,2800 g/mol
Pto. Ebullición: 268 °C
Pto. de fusión: 30…35 °C
Densidad: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 116 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09263387
Núm. CAS: 392338-15-7