1-Methylpyrrolidin-3-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Amino-1-methylpyrrolidine
OR308139-1G OR308139-5G OR308139-25G
APOSOR308139-1GEA 178 EUR
APOSOR308139-1G APOSOR308139-5G APOSOR308139-25G
1-Methylpyrrolidin-3-amine 95%
1-Methylpyrrolidin-3-amine
Formula: C₅H₁₂N₂
MW: 100,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09971801
Núm. CAS: 13220-27-4