(S)-4-Boc-morpholine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR308152-1G OR308152-5G
APOSOR308152-1GEA 0 EUR
APOSOR308152-1G APOSOR308152-5G
(S)-4-Boc-morpholine-2-carboxylic acid
(S)-4-Boc-morpholine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₇NO₅
Pto. de fusión: 127…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200662
Núm. CAS: 868689-63-8