Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR308153-1G OR308153-5G OR308153-250MG
APOSOR308153-1GEA 0 EUR
APOSOR308153-1G APOSOR308153-5G APOSOR308153-250MG
Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Formula: C₅H₁₀ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410629
Núm. CAS: 878010-24-3