(R)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-4-Boc-(3-Hydroxymethyl)morpholine, tert-Butyl (3R)-3-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate
OR308156-5G
APOSOR308156-5GEA 133 EUR
APOSOR308156-5G
(R)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
(R)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
Formula: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217,2600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06799477
Núm. CAS: 215917-99-0