(S)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl (3S)-3-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate
OR308157-1G OR308157-5G
APOSOR308157-1GEA 30.6 EUR
APOSOR308157-1G APOSOR308157-5G
(S)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
(S)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
Formula: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217.27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06799478
Núm. CAS: 714971-28-5