(S)-Morpholin-2-ylmethanol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR308169-5G
APOSOR308169-5GEA 77 EUR
APOSOR308169-5G
(S)-Morpholin-2-ylmethanol hydrochloride
(S)-Morpholin-2-ylmethanol hydrochloride
Formula: C₅H₁₂ClNO₂
MW: 153,6100 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13191722
Núm. CAS: 1313584-92-7