Methyl morpholine-2-carboxylate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR308170-5G
APOSOR308170-5GEA 63.8 EUR
APOSOR308170-5G
Methyl morpholine-2-carboxylate hydrochloride
Methyl morpholine-2-carboxylate hydrochloride
Formula: C₆H₁₂ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17167182
Núm. CAS: 937063-34-8