(S)-3-Methylmorpholine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR308174-1G OR308174-5G OR308174-25G
APOSOR308174-1GEA 71.2 EUR
APOSOR308174-1G APOSOR308174-5G APOSOR308174-25G
(S)-3-Methylmorpholine
(S)-3-Methylmorpholine
Formula: C₅H₁₁NO
MW: 101,1469 g/mol
Pto. Ebullición: 133…136 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03840369
Núm. CAS: 350595-57-2
UN: 1760
ADR: 8,III