(R)-3-Methylmorpholine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR308175-1G OR308175-5G OR308175-10G
APOSOR308175-1GEA 21.9 EUR
APOSOR308175-1G APOSOR308175-5G APOSOR308175-10G
(R)-3-Methylmorpholine
(R)-3-Methylmorpholine
Formula: C₅H₁₁NO
MW: 101,1469 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10698482
Núm. CAS: 74572-04-6