Dihydrofuran-3(2H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Oxolan-3-one, Tetrahydrofuran-3-one
OR30821-1G
OR30821-250MG
OR30821-10G
APOSOR30821-1GEA
29
EUR
APOSOR30821-1G
APOSOR30821-250MG
APOSOR30821-10G
Dihydrofuran-3(2H)-one
Dihydrofuran-3(2H)-one
Formula:
C₄H₆O₂ Pto. Ebullición: 139…140 °C Densidad: 1,1124 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD07778393 Núm. CAS: 22929-52-8 |