Boc-(4-carboxymethyl)piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: [1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-4-yl]acetic acid, 2-(4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl)acetic acid
OR30823-25G
APOSOR30823-25GEA 154 EUR
APOSOR30823-25G
Boc-(4-carboxymethyl)piperazine
Boc-(4-carboxymethyl)piperazine
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₄
MW: 244,29 g/mol
Pto. de fusión: 186,5…189.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02682402
Núm. CAS: 156478-71-6