1H-Pyrazole-4-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30825-5G OR30825-10G OR30825-25G
APOSOR30825-5GEA 21.9 EUR
APOSOR30825-5G APOSOR30825-10G APOSOR30825-25G
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid 98%
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₄H₄N₂O₂
Pto. de fusión: 282 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011558
Núm. CAS: 37718-11-9
EINECS: 253-614-5