Methyl 1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30826-1G OR30826-250MG OR30826-5G
APOSOR30826-1GEA 27.7 EUR
APOSOR30826-1G APOSOR30826-250MG APOSOR30826-5G
Methyl 1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Methyl 1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₅H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00297363
Núm. CAS: 51105-90-9