6-Cloro-5-nitronicotinato de metilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 6-chloro-5-nitronicotinate
OR30827-1G OR30827-25G OR30827-5G
APOSOR30827-1GEA 29 EUR
APOSOR30827-1G APOSOR30827-25G APOSOR30827-5G
6-Cloro-5-nitronicotinato de metilo 97%
6-Cloro-5-nitronicotinato de metilo
Formula: C₇H₅ClN₂O₄
MW: 216,58 g/mol
Pto. de fusión: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01928341
Núm. CAS: 59237-53-5