Trimethylsilanol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR30828-100G OR30828-25G OR30828-5G
APOSOR30828-100GEA 223 EUR
APOSOR30828-100G APOSOR30828-25G APOSOR30828-5G
Trimethylsilanol
Trimethylsilanol
Formula: C₃H₁₀OSi
MW: 90.20 g/mol
Pto. Ebullición: 98…99 °C
Pto. de fusión: –12 °C
Densidad: 0.8144 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02751657
Núm. CAS: 1066-40-6
EINECS: 213-914-1
UN: 1993
ADR: 3 II