Ácido 3-(3-bromofenil)propiónico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR3084-100G OR3084-25G
APOSOR3084-100GEA 252 EUR
APOSOR3084-100G APOSOR3084-25G
Ácido 3-(3-bromofenil)propiónico 97%
Ácido 3-(3-bromofenil)propiónico
Formula: C₉H₉BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01310792
Núm. CAS: 42287-90-1