1-Methyl-1H-indazol-5-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
5-Hydroxy-1-methyl-1H-indazole
OR30843-1G
OR30843-250MG
OR30843-5G
APOSOR30843-1GEA
252
EUR
APOSOR30843-1G
APOSOR30843-250MG
APOSOR30843-5G
1-Methyl-1H-indazol-5-ol 98%
1-Methyl-1H-indazol-5-ol
Formula:
C₈H₈N₂O MW: 148.1619 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11869778 Núm. CAS: 756839-14-2 |