Ácido 3-(4-bromofenil)propiónico
Proveedor: Apollo Scientific
OR3085-100G OR3085-5G
APOSOR3085-100GEA 154 EUR
APOSOR3085-100G APOSOR3085-5G
Ácido 3-(4-bromofenil)propiónico
Ácido 3-(4-bromofenil)propiónico
Formula: C₉H₉BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01310793
Núm. CAS: 1643-30-7