N,N-Dimetil-4-nitrosoanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR30877-100G OR30877-25G
APOSOR30877-100GEA 150 EUR
APOSOR30877-100G APOSOR30877-25G
N,N-Dimetil-4-nitrosoanilina 98%
N,N-Dimetil-4-nitrosoanilina
Formula: C₈H₁₀N₂O
Pto. de fusión: 84…87 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002063
Núm. CAS: 138-89-6
EINECS: 205-343-1
UN: 1369
ADR: 4.2,II