4-(4-Bromophenyl)nicotinaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(4-Bromophenyl)pyridine-3-carboxaldehyde
OR3089-1G OR3089-50MG OR3089-250MG OR3089-500MG
APOSOR3089-1GEA 470 EUR
APOSOR3089-1G APOSOR3089-50MG APOSOR3089-250MG APOSOR3089-500MG
4-(4-Bromophenyl)nicotinaldehyde
4-(4-Bromophenyl)nicotinaldehyde
Formula: C₁₂H₈BrNO
MW: 262,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01310797
Núm. CAS: 376646-65-0