3-Methoxy-3-methylazetidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR309010-1G OR309010-5G OR309010-25G
APOSOR309010-1GEA 89.9 EUR
APOSOR309010-1G APOSOR309010-5G APOSOR309010-25G
3-Methoxy-3-methylazetidine hydrochloride
3-Methoxy-3-methylazetidine hydrochloride
Formula: C₅H₁₂ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100995
Núm. CAS: 905843-93-8