(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-Azetidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester
OR309015-1G OR309015-10G OR309015-5G
APOSOR309015-1GEA 88.6 EUR
APOSOR309015-1G APOSOR309015-10G APOSOR309015-5G
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid 97%
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₅NO₄
MW: 201,2200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01321011
Núm. CAS: 51077-14-6