Azetidine-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: azetidine-2-carboxylic acid
OR309022-5G
APOSOR309022-5GEA 1150 EUR
APOSOR309022-5G
Azetidine-2-carboxylic acid 98%
Azetidine-2-carboxylic acid
Formula: C₄H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066660
Núm. CAS: 2517-04-6