1-Benzylazetidin-3-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR309026-100G OR309026-5G
APOSOR309026-100GEA 590 EUR
APOSOR309026-100G APOSOR309026-5G
1-Benzylazetidin-3-ol 98%
1-Benzylazetidin-3-ol
Formula: C₁₀H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00963607
Núm. CAS: 54881-13-9