Azetidin-3-amine dihydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR309033-1G OR309033-5G OR309033-25G
APOSOR309033-1GEA 84.1 EUR
APOSOR309033-1G APOSOR309033-5G APOSOR309033-25G
Azetidin-3-amine dihydrochloride 97%
Azetidin-3-amine dihydrochloride
Formula: C₃H₁₀Cl₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09910173
Núm. CAS: 102065-89-4