1-Azetidinecarboxylic acid-3-hydroxyphenylmethyl ester 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR309038-25G OR309038-100G
APOSOR309038-25GEA 59.6 EUR
APOSOR309038-25G APOSOR309038-100G
1-Azetidinecarboxylic acid-3-hydroxyphenylmethyl ester 96%
1-Azetidinecarboxylic acid-3-hydroxyphenylmethyl ester
Formula: C₁₁H₁₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09037849
Núm. CAS: 128117-22-6