Benzyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Azetidin-3-one, N-CBZ protected, Benzyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate
OR309040-100G OR309040-25G OR309040-5G
APOSOR309040-100GEA 261 EUR
APOSOR309040-100G APOSOR309040-25G APOSOR309040-5G
Benzyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 97%
Benzyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₁NO₃
MW: 205,2100 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09954923
Núm. CAS: 105258-93-3