Azetidin-3-ylmethanol hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
3-Azetidinemethanol hydrochloride
OR309042-1G
OR309042-5G
APOSOR309042-1GEA
71.2
EUR
APOSOR309042-1G
APOSOR309042-5G
Azetidin-3-ylmethanol hydrochloride 97%
Azetidin-3-ylmethanol hydrochloride
Formula:
C₄H₁₀ClNO MW: 123.58 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09743446 Núm. CAS: 928038-44-2 |