1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-[(tert-butoxy)carbonyl]azetidine-2-carboxylic acid
OR309044-1G OR309044-5G
APOSOR309044-1GEA 63.8 EUR
APOSOR309044-1G APOSOR309044-5G
1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid 95%
1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₅NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861756
Núm. CAS: 159749-28-7