Azetidine-3-carbonitrile hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: azetidine-3-carbonitrile hydrochloride
OR309045-1G OR309045-5G
APOSOR309045-1GEA 27.7 EUR
APOSOR309045-1G APOSOR309045-5G
Azetidine-3-carbonitrile hydrochloride 95%
Azetidine-3-carbonitrile hydrochloride
Formula: C₄H₇ClN₂
MW: 118,57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09749828
Núm. CAS: 345954-83-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III