2-(Oxetan-3-yl)ethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR309064-1G OR309064-250MG
APOSOR309064-1GEA 574 EUR
APOSOR309064-1G APOSOR309064-250MG
2-(Oxetan-3-yl)ethanol 97%
2-(Oxetan-3-yl)ethanol
Formula: C₅H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17215859
Núm. CAS: 251922-46-0