3-Metiloxetano-3-metanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methyl-3-oxethanemethanol
OR309068-100G OR309068-25G OR309068-500G
APOSOR309068-100GEA 48 EUR
APOSOR309068-100G APOSOR309068-25G APOSOR309068-500G
3-Metiloxetano-3-metanol
3-Metiloxetano-3-metanol
Formula: C₅H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 78…80 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010273
Núm. CAS: 3143-02-0