Oxetane-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR309073-1G OR309073-250MG OR309073-5G
APOSOR309073-1GEA 105 EUR
APOSOR309073-1G APOSOR309073-250MG APOSOR309073-5G
Oxetane-3-carboxylic acid
Oxetane-3-carboxylic acid
Formula: C₄H₆O₃
Pto. Ebullición: 244 °C
Densidad: 1,374 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 115 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08669505
Núm. CAS: 114012-41-8