3-(Aminomethyl)oxetan-3-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR309100-1G
OR309100-5G
APOSOR309100-1GEA
473
EUR
APOSOR309100-1G
APOSOR309100-5G
3-(Aminomethyl)oxetan-3-ol 97%
3-(Aminomethyl)oxetan-3-ol
Formula:
C₄H₉NO₂ MW: 103.12 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD20444451 Núm. CAS: 1305208-47-2 |