3-Methyloxetan-3-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Hydroxy-3-methyloxetane
OR309102-1G OR309102-5G
APOSOR309102-1GEA 137 EUR
APOSOR309102-1G APOSOR309102-5G
3-Methyloxetan-3-ol 97%
3-Methyloxetan-3-ol
Formula: C₄H₈O₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD18909291
Núm. CAS: 162816-08-2