Ethyl 2-(oxetan-3-ylidene)acetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-(oxetan-3-ylidene)acetate
OR309117-25G OR309117-5G
APOSOR309117-25GEA 270 EUR
APOSOR309117-25G APOSOR309117-5G
Ethyl 2-(oxetan-3-ylidene)acetate 97%
Ethyl-2-(oxetan-3-ylidene)acetate
Formula: C₇H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12755197
Núm. CAS: 922500-91-2