7-Boc-2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR309124-250MG OR309124-5G
APOSOR309124-250MGEA 55.1 EUR
APOSOR309124-250MG APOSOR309124-5G
7-Boc-2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane 97%
7-Boc-2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane
Formula: C₁₂H₂₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11035887
Núm. CAS: 240401-27-8