4-Methylpiperazin-2-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR309137-1G OR309137-10G OR309137-5G
APOSOR309137-1GEA 30.6 EUR
APOSOR309137-1G APOSOR309137-10G APOSOR309137-5G
4-Methylpiperazin-2-one 97%
4-Methylpiperazin-2-one
Formula: C₅H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11870124
Núm. CAS: 34770-60-0