tert-Butyl-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (±)-1-Boc-3-bromopyrrolidine
OR309142-5G
APOSOR309142-5GEA 87 EUR
APOSOR309142-5G
tert-Butyl-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₆BrNO₂
MW: 250,14 g/mol
Pto. de fusión: 47…52 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08752478
Núm. CAS: 939793-16-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III