(S)-(+)-1-Boc-3-bromopyrrolidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR309144-1G OR309144-250MG
APOSOR309144-1GEA 387 EUR
APOSOR309144-1G APOSOR309144-250MG
(S)-(+)-1-Boc-3-bromopyrrolidine 95%
(S)-(+)-1-Boc-3-bromopyrrolidine
Formula: C₉H₁₆BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17214728
Núm. CAS: 569660-89-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III