Pyrrolidin-3-ylmethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR309156-1G OR309156-5G
APOSOR309156-1GEA 0 EUR
APOSOR309156-1G APOSOR309156-5G
Pyrrolidin-3-ylmethanol
Pyrrolidin-3-ylmethanol
Formula: C5H11NO
Pto. Ebullición: 165…171 °C
Densidad: 0,979 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07773080
Núm. CAS: 5082-74-6