tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR309157-25G OR309157-5G OR309157-1G
APOSOR309157-25GEA 0 EUR
APOSOR309157-25G APOSOR309157-5G APOSOR309157-1G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₉NO₃
Pto. Ebullición: 285…291 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179040
Núm. CAS: 114214-69-6