(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR309159-1G OR309159-5G
APOSOR309159-1GEA 111 EUR
APOSOR309159-1G APOSOR309159-5G
(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
Formula: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Pto. Ebullición: 165…171 °C
Densidad: 0,979 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09260722
Núm. CAS: 110013-19-9